Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ YOUTILITY™ Etikett, tryckbart självhäftande
Handla allt DWK Life Sciences ProdukterBeskrivning
Den korrekta och tillförlitliga märkningen av vetenskapliga prover är en integrerad del av ditt laboratoriums framgång. Etiketter innehåller viktig information, och utan korrekt märkning kan månader av forskning utsättas för risk. Identifieringsetiketter är grunden för en effektiv laboratoriehanteringsprocess.
- Prestandaintervall för höga temperaturer gör dem idealiska för användning i kylar, frysar, autoklaver, inkubatorer och vattenbad
- Kan skrivas ut med kontorsskrivare, kopiatorer eller märkas med tekniska labbpennor
- Etiketterna har en hög vidhäftningsstyrka de är avdragbara och lätta att ta bort vilket säkerställer tid för rengöring
- En gratis lättanvänd webbapp för etikettskapare för individuell etikettdesign är tillgänglig
- Kemiskt resistent mot många typiska laboratoriekemikalier och lösningsmedel
- Etiketterna är ofarliga och fria från giftiga tungmetaller
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Typ av lim | Self-adhesive |
| Beläggning | Polyester |
| Färg | Vitt |
| Formatera | Label |
| Material | Polyester |
| Produkttyp | Label |
| Sterilitet | Non-sterile |
| För användning med (applikation) | Märkning på YOUTILITY flaskor; Provmärkning |
| Kvantitet | 1 x 100 |