Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ YOUTILITY™ Skruvlock, Cyan PP, GL 45
Produktkod. 15263375 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Change view
Trådstorlek (metrisk):
GL 45
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. Trådstorlek (metrisk) Förpackningsstorlek
15263375 GL 45 Paket med 10
1 options
Produktkod. 15263375 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 292292802
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    376.00 SEK
    302.35 SEK / Paket med 10
    Save 73.65 SEK
    19% Av
Beräknad leverans: 08-12-2026
De DURAN™ YOUTILITY™ skruvlocket har ett säkert grepp, snabb öppning och snabb stängning.
Den optimerade, ergonomiska formen på skruvlocket har bekväma spår och åsar för en mer effektiv och enklare åtdragning eller borttagning, speciellt med mindre eller handskar. Den inverterade konformen på locket gör flaskhanteringen enklare och mycket säkrare. Den förkortade gängan inuti locket möjliggör snabbare öppning och stängning, men den är ändå helt kompatibel med standardgängor av DIN GL 45 glasflaskor. Det beprövade locktätningssystemet säkerställer en vätsketät försegling. Ett fördefinierat märkningsområde på locket är kompatibelt med den dedikerade DURAN™ självhäftande YOUTILITY™ märka.
  • Fullt kompatibel med alla GL 45-gängor
  • Den optimerade, ergonomiska formen på skruvlocket har bekväma spår och åsar för en mer effektiv och enklare åtdragning eller borttagning, speciellt med mindre eller handskar.
  • Den beprövade locktätningen med tätningsläppsystem säkerställer en vätsketät tätning
  • De fördefinierade märkningsområdena är kompatibla med de dedikerade DURAN™ självhäftande YOUTILITY™ flasketiketter för entydig flaskidentifiering Fullt kompatibel med alla GL 45-gängor och därför mycket mångsidig
  • Fullt kompatibel med alla GL 45-gängor och därför mycket mångsidig
Specifikationer
Färg Ljusblå
Beskrivning Skruvlock
För användning med (applikation) Autoklavering av media och reagens; Beredning av media och reagens; Provinsamling; Lagring av media och reagens; Transport och frakt
Material Polypropen
Kvantitet 10/Pk.
Trådstorlek (metrisk) GL 45
Halsfinish 92 mm
Diameter (metrisk) 53 mm