Läs mer
Semadeni™ DuraSEAL™ Stretchfilm
Beskrivning
- Mikrovågssäker och värmebeständig till+ 100 °C
- Även lämplig för kokande vatten
- Mycket resistent mot lösningsmedel och frätande media
- Film kan sträckas till mellan 500 och 800% av sin ursprungliga storlek
- Bildar en lufttät tätning
- Kan även användas utanför laboratoriet för många applikationer där ett kärl behöver förslutas
- 10 cm bred, 76 m lång
Specifikationer
Specifikationer
| Användningsområden | Tätning av kärl |
| Färg | Klart |
| Bredd (metrisk) | 10 cm |
| Längd (metrisk) | 76 m |
| För användning med (utrustning) | Flaskor, burkar |