Läs mer
Phenomenex™ Durashell™ RP-flashkolonner, sfäriska medier, partikelstorlek 20 till 35 μm
Produktkod. 31747423 Handla allt Phenomenex Produkter
Change view
Sängvikt (metrisk):
20 g
40 g
80 g
120 g
330 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Sängvikt (metrisk)
31747423 330 g
31746124 20 g
31742044 40 g
31743077 80 g
31743967 120 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 31747423 Leverantör Phenomenex™ Leverantörsnummer SDR2303300
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
Finns tillgängliga i två flashmedier (oregelbundna och sfäriska) med flera kemier, och Claricep-kolonner är optimerade för upplösning och hög belastningskapacitet. Den inaktiverade kiselytan främjar sammansättningens stabilitet, utmärkt toppform och hög prestanda för både sura och basiska föreningar.
  • Varumärke: Claricep
  • Teknik: FLASH
  • Separationsläge: Omvänd fas
  • Fas: RP
  • Partikeltyp: Sfärisk
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Flash-kolumn
Sängvikt (metrisk) 330 g