Description
- TLC Glasplattor finns i olika plattstorlekar för olika tillämpningar
- Belagd med omodifierad kiselgel (SiOH)
- Hårt lager som visar andra resultat jämfört med SIL G, ADAMANT eller SIL HD-lager
- Används ofta för TCM-applikationer
Specifications
Specifications
| Stödmaterial | Glas |
| Material | Omodifierad kiseldioxidgel (SiOH) |
| Partikelstorlek | 5 till 17 μm |
| Porstorlek | 60 Å |
| Kvantitet | 200 Pc. |
| Typ | Glasplattor belagda med kiselgel |
| Fluorescerande indikator | Ja |
| För användning med (applikation) | Steroider, normalfas (NP), aniliner, gallsyror, hudlipider |
| För användning med (utrustning) | Tunnskiktskromatografi (TLC) |
| Inkluderar | 200x TLC glasplattor (5 x 10 cm) |
| Show More |