Läs mer
Brady™ DuraSleeve™ Bulketiketter för M710, M610, M611
Produktkod. 17877954 Handla allt Brady Produkter
Change view
Mått (L x B):
4,4 x 16 mm
Produktkod. Mått (L x B)
17877954 4,4 x 16 mm
1 options
Produktkod. 17877954 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 312131
I lager
Bulk, styv DuraSleeve™ Insatser för användning med Brady Skrivarna M611, M610 och M710.
  • Brady™ DuraSleeve™ utskrivbara inlägg skapar en hållbar legend
  • Styv konstruktion av DuraSleeve™ trådmärkningssystem ger skär som enkelt kan sättas in i en ren bärare
  • Förklaring kan ändras före eller efter uppsägning
Specifikationer
Typ av lim Icke vidhäftande
Färg Vitt
Avsluta Glans
Formatera Tejpa
Material Vinyl
Produkttyp Tråd- och kabelmarkörer
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Data- och telekommunikationsmärkning, tråd- och kabelmärkning
För användning med (utrustning) M610, M710, M611, BMP61, BMP71
Etiketter per rad 1 Etikett
Kvantitet 250 etiketter
Temperaturområde (engelska) -40 °F till +158 °F
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till +70 °C
Tjocklek (engelska) 0,0098 tum.
Tjocklek (metrisk) 0.249 mm
Mått (L x B) 4,4 x 16 mm
Längd (engelska) 0,17 tum.
Bredd (engelska) 0,63 tum.
Bredd (metrisk) 16 mm
Alternativt artikelnummer BM-16x4.4-7696-WT