Beskrivning
- Hög motståndskraft mot alkoholer och oljor samtidigt som den vidhäftar från temperaturområden från -°40 C till 100 °C (-40 °F till 212 °F)
- Uppfyller kraven på ett halogenfritt material
- Tillverkad av B-390 polypropenmaterial
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | DIN VDE 0472 Part 815, DIN VDE 0472 Part 817, RoHS-kompatibel |
| Typ av lim | Icke vidhäftande |
| Färg | Vitt |
| Avsluta | Matte |
| Formatera | Kassett (tejp) |
| Material | Polypropen |
| Produkttyp | Etikett |
| Sterilitet | Icke-steril |
| För användning med (applikation) | Elektrisk märkning, tråd- och kabelmärkning |
| För användning med (utrustning) | M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) |
| Visa mer |