Läs mer
Brady™ DuraSleeve™ Trådmärkningsinsatser för M6/M7-skrivare
Descripción
- Stor motståndskraft mot alkoholer och oljor samtidigt som den vidhäftar från temperaturområden på -°40 C till 100 °C (-40 °F till 212 °F)
- Uppfyller kraven på ett halogenfritt material
- Tillverkad av B-390 polypropenmaterial
Especificaciones
Especificaciones
| Certifikat och efterlevnad | DIN VDE 0472 Part 815, RoHS-kompatibel |
| Typ av lim | Icke vidhäftande |
| Färg | Vitt |
| Avsluta | Matte |
| Formatera | Utstansad |
| Material | Polypropen |
| Produkttyp | Etikett |
| Sterilitet | Icke-steril |
| För användning med (applikation) | Data- och telekommunikationsmärkning, elmärkning, tråd- och kabelmärkning |
| För användning med (utrustning) | M610, M710, M611, BMP61, BMP71 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?