Läs mer
Brady™ DuraSleeve™ Trådmärkningsinsatser för M6/M7-skrivare
Produktkod. 17898894 Handla allt Brady Produkter
Change view
Mått (L x B):
0,163 tum x 0,59 tum
0,163 tum x 1,18 tum
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B)
17898894 0,163 tum x 1,18 tum
17828134 0,163 tum x 0,59 tum
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17898894 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 176281
I lager
DuraSleeve™ Wire Marking Inserts är utskrivbara, styva insatser designade för att skrivas ut och fästas på en tråd med hjälp av extruderade, klara PVC Wire Marking Carriers.
  • Stor motståndskraft mot alkoholer och oljor samtidigt som den vidhäftar från temperaturområden på -°40 C till 100 °C (-40 °F till 212 °F)
  • Uppfyller kraven på ett halogenfritt material
  • Tillverkad av B-390 polypropenmaterial
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad DIN VDE 0472 Part 815, RoHS-kompatibel
Typ av lim Icke vidhäftande
Färg Vitt
Avsluta Matte
Formatera Kassett (tejp)
Material Polypropen
Produkttyp Etikett
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Data- och telekommunikationsmärkning, elmärkning, tråd- och kabelmärkning
För användning med (utrustning) M610, M710, M611, BMP61, BMP71
Kvantitet 3000 etiketter
Form Rektangel
Temperaturområde (engelska) -40 °F till +212 °F
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till +100 °C
Mått (L x B) 0,163 tum x 1,18 tum
Längd (engelska) 0,163 tum.
Bredd (engelska) 1,18 tum.
Bredd (metrisk) 29.97 mm
Höjd (metrisk) 4.14 mm
Alternativt artikelnummer BM-30-390