Läs mer
Brady™ DuraSleeve™ Trådmärkningsinsatser för M611, M610 och M710
Produktkod. 17897914 Handla allt Brady Produkter
Change view
Mått (L x B):
4,2 x 10 mm
4,2 x 15 mm
4,2 x 30 mm
Färg:
Gult
Vitt
Material:
Polyeten
Självlaminerande vinyl
Vinyl
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B) Färg Material
17897914 4,2 x 10 mm Vitt Polyeten
17827974 4,2 x 15 mm Vitt Polyeten
17877984 4,2 x 30 mm Vitt Polyeten
17828064 4,2 x 15 mm Vitt Vinyl
17837974 4,2 x 30 mm Vitt Vinyl
17878074 4,2 x 30 mm Gult Polyeten
17818034 4,2 x 15 mm Gult Polyeten
17827864 4,2 x 10 mm Gult Polyeten
17878064 4,2 x 30 mm Gult Vinyl
17808064 4,2 x 15 mm Gult Självlaminerande vinyl
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Produktkod. 17897914 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 312050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    534.00 SEK
    505.80 SEK / Paket med 1500
    Save 28.20 SEK
    5% Av
I lager
DuraSleeve™ Trådmärkningsinsatser för användning med Brady Skrivarna M611, M610 och M710.
  • Brady™ DuraSleeve™ markörer skapar en hållbar legend
  • DuraSleeve™ trådmärkningssystem ger utskrivbara inlägg som enkelt kan sättas in i en ren bärare
  • Förklaring kan ändras före eller efter uppsägning
Specifikationer
Typ av lim Icke vidhäftande
Färg Vitt
Avsluta Matte
Formatera Märka
Material Polyeten
Produkttyp Tråd- och kabelmarkörer
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Märkning av tråd och kabel
För användning med (utrustning) Brady™ M610, M710, M611, BMP61, BMP71
Etiketter per rad 1 Etikett
Kvantitet 150 etiketter
Form Rektangel
Temperaturområde (engelska) -40 °F till +212 °F
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till +100 °C
Tjocklek (engelska) 0,008 tum.
Tjocklek (metrisk) 0.2 mm
Mått (L x B) 4,2 x 10 mm
Längd (engelska) 0,165 tum.
Bredd (engelska) 0,39 tum
Bredd (metrisk) 10 mm
Alternativt artikelnummer M6-10x4.2-7597-WT