Läs mer
Palintest™ Durete Reagent Refills
Produktkod. 11938067
Change view
Kvantitet:
250/förpackning
Förpackningsstorlek:
Paket med 250
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11938067 250/förpackning Paket med 250
1 options
Produktkod. 11938067 Leverantör Palintest™ Leverantörsnummer AP254
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3695.82 SEK
    1894.63 SEK / Paket med 250
    Save 1801.19 SEK
    48% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-01-2027
Robusta och pålitliga durete-reagenspåfyllningar för fotometrar.
  • X250 refill fotom durete 0-500PPM
  • Durete Reagent Refill
  • Hårdhet, fotometerreagens, 0 - 500 mg/L CaCO3, (50/pk)
Specifikationer
Koncentration 0 till 500 ppm
Förpackning 250/Pk.
Kvantitet 250/förpackning