Läs mer
DWK Life Sciences DUROPLAN™ Petriskål, lock och botten har plana ytor och fria från bubblor och ränder
Produktkod. 11730784 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Change view
Diameter (metrisk):
60 mm
80 mm
100 mm
120 mm
150 mm
Höjd (metrisk):
17 mm
22 mm
32 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Höjd (metrisk) Förpackningsstorlek
11730784 80 mm 22 mm Paket med 10
11748001 100 mm 17 mm Paket med 10
11740774 60 mm 22 mm Paket med 10
11740784 100 mm 22 mm Paket med 10
11750784 120 mm 22 mm Paket med 10
11760784 150 mm 32 mm Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 11730784 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 217554307
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2180.00 SEK
    1784.92 SEK / Paket med 10
    Save 395.08 SEK
    18% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Petriskålar används för odling av bakterier, jäst, växt- och djurceller på fasta medier.
Odling av mikroorganismer kan ske på ett gelliknande näringsmedium, som läggs i en platt, rund, genomskinlig skål med lock (den så kallade petriskålen). På grund av den fasta gelén förhindras blandning av mikroorganismerna och större cellkulturansamlingar (kolonier) kan växa. DURAN™ Petriskålar tillverkas av borosilikatglas 3.3 med en speciell tillverkningsprocess. De tillåter en jämn fördelning av odlingsmediet och garanterar en förvrängningsfri vy. Locken till DURAN™ Petriskålar vilar direkt på den nedre delen och förhindrar därmed turbulens i det utskjutande luftrummet. Detta är väl lämpat för reaktioner med långa inkubationstider, vid höga temperaturer eller med känsliga odlingsmedier.
  • En speciell tillverkningsprocess möjliggör en enhetlig fördelning av agar och garanterar observation utan distorsion
  • Botten och locket är mikroskopiskt plana på utsidan och insidan
  • Fri från bubblor och ränder
Specifications
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Material Borosilikatglas (3.3)
För användning med (applikation) Tillväxt och odling av mikroorganismer; Odling på fast gelodlingsmedium; Mikroskopi av mikroorganismer; Cellkultur
Antal per förpackning 10/Pk.
Höjd (metrisk) 22 mm
Diameter (metrisk) 80 mm