Läs mer
Berkshire Durx™ 670
Produktkod. 18750269 Handla allt Berkshire Produkter
Längd (metrisk):
23 cm
38 cm
58 cm
Produktkod. 18750269
Brand: Berkshire DR670230920
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Durx™ 670 är en fiberduk av cellulosa/polyester som rekommenderas för ISO Klass 5 och högre miljöer.
  • 55% cellulosa och 45% polyester hydroentangled nonwoven-blandning
  • Inga bindemedel eller andra kemiska tillsatser
  • Utmärkt kombination av den syntetiska polyesterns styrka och renhet med cellulosas absorberande egenskaper
  • Smidig, mycket absorberande och hållbar
  • Låga extraherbara nivåer och partikelantal
  • Kemiskt kompatibel med vanliga rengörings- och desinficeringslösningar
  • Autoklaveringsbar
  • Ekonomisk
Specifikationer
Produkttyp Yttorkare
Längd (engelska) 23 tum
Längd (metrisk) 58 cm
Bredd (engelska) 9 tum
Bredd (metrisk) 23 cm
Material Cellulosa
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Disponibel Engångsbruk
Lager 1-ply