Läs mer
Berkshire Durx™ 670
Produktkod. p-200087474 Handla allt Berkshire Produkter
Längd (metrisk):
23 cm
38 cm
58 cm
Produktkod. 17843278
Brand: Berkshire DR6703038R
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Durx™ 670 är en fiberduk av cellulosa/polyester som rekommenderas för ISO Klass 5 och högre miljöer.
  • 55% cellulose and 45% polyester hydroentangled nonwoven blend
  • No binders or other chemical additives
  • Excellent combination of the synthetic polyester strength and cleanliness with the absorbent characteristics of cellulose
  • Smooth, highly absorbent and durable
  • Low extractable levels and particle counts
  • Chemically compatible with common cleaning and disinfecting solutions
  • Autoclavable
  • Economical
Specifikationer
Produkttyp Surface Wiper
Längd (engelska) 15 in.
Längd (metrisk) 38 cm
Bredd (engelska) 12 in.
Bredd (metrisk) 30 cm
Material Cellulose
Autoklaveringsbar Autoclavable
Disponibel Single-use
Lager 1-ply
Sterilitet Non-sterile