Beskrivning
Bindemedelsbehandling minskar partikel- och fibergenereringen. Den kan användas för rengöring och underhåll i laboratorier, flyg, elektronik, livsmedelsförädling, fotobearbetning och tillverkning av halvledare, kretskort, läkemedel och biomedicinsk utrustning.
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Polyestercellulosa |
| Konstruktion | Nonwoven |
| Kanter | Knivskuren |
| Mått (L x B) | 18 x 18 cm |
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | ISO Klass 5-8 |