Läs mer
Abnova™ DUSP6 HEK293 Cell Transient Overexpression Lysate (Nondenatured)
Specifikationer
Specifikationer
| Celllinje | HEK293 |
| För användning med (applikation) | Immunoprecipitation, Western Blot |
| Beskrivning | DUSP6 HEK293 Cell Transient Overexpression Lysate(Non-Denatured) |
| Genaccessionsnr. | BC003143 |
| Lysisbuffert | Modified RIPA Lysis Buffer:50 mM Tris-HCl pH 7.4, 150 mM NaCl, 1mM EDTA, 1% Triton X-100, 0.1% SDS, 1% Sodium deoxycholate, 1mM PMSF. ;Modified RIPA Lysis Buffer:50 mM Tris-HCl pH 7.4, 150 mM NaCl, 1mM EDTA, 1% Triton X-100, 0.1% SDS, 1% Sodium deoxycholate, 1mM PMSF. |
| Molekylvikt (g/mol) | Theoretical M.W. 42kDa |
| Plasmid | pCMV-DUSP6 full length |
| Kvalitetskontrolltestning | Transient overexpression cell lysate was tested with anti-DUSP6 antibody (Mfr. No. H00001848-M01) by Western Blot. |
| Kvantitet | 100 μg |
| Förvaringsbuffert | In modified RIPA Lysis Buffer. |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- 100UG DUSP6 HEK293 Cell Transient Overexpression L
- Varning
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P272-Nedstänkta arbetskläder får inte avlägsnas från arbetsplatsen.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- MIXTURE LIST-Contain: Mercaptoethanol