Läs mer
Thermo Scientific™ Dammskydd
Färg:
Naturlig
Beskrivning
Förhindra kontaminering och skydda kritiska prover under transport. Thermo Scientific™ Dammskydd är designade för att passa alla VOA-flasklock av standardstorlek. Thermo Scientific tillbehör kompletterar hela sortimentet av miljöprovtagningsbehållare.
- Fullt lock för VOA-flaskor tillåter septumexpansion och hjälper till att förhindra kontaminering
- Designad för att passa alla VOA-flasklock i standardstorlek
- Förrengjorda dammskydd tillgängliga på begäran
Beställningsinformation:
Standardförpackningsstorlek 500 per förpackning; andra paketkvantiteter tillgängliga på begäran
Rekommenderas för:
Provtransport
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Dammskydd |
| Diameter (engelska) Yttre | 1,1 tum |
| Färg | Naturlig |
| Diameter (metrisk) Yttre | 27.94 mm |
| Material | Polyeten |
| Kvantitet | 500 Cs. |
| Stängningsstorlek | 24-414 |
| För användning med (utrustning) | VOA Vial, VOA Vial Cap |
| Certifikat och efterlevnad | Hold (Håll) |
| Produkttyp | Dammskydd |