missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Dutasteride Beta-Dimer, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dutasteride beta-dimer |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C46H55F6N3O4/c1-41-19-16-30-26(27(41)9-11-32(41)39(58)53-34-23-24(45(47,48)49)5-8-31(34)46(50,51)52)7-14-36-44(30,4)22-18-38(57)55(36)40(59)33-12-10-28-25-6-13-35-43(3,21-17-37(56)54-35)29(25)15-20-42(28,33)2/h5,8,17-18,21-23,25-30,32-33,35-36H,6-7,9-16,19-20H2,1-4H3,(H,53,58)(H,54,56)/t25-,26-,27-,28-,29-,30-,32+,33+,35+,36+,41-,42-,43+,44+/m0/s1 |
| Formel vikt | 827.4097 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?