Läs mer
Dutasterid, Mikromol™
Beskrivning
Dutasterid
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dutasteride |
| CAS | 164656-23-9 |
| Analyt- eller komponentnamn | Dutasteride |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C27 H30 F6 N2 O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | 1H-Indeno[5,4-f]quinoline-7-carboxamide, N-[2,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]-2,4a,4b,5,6,6a,7,8,9,9a,9b,10,11,11a-tetradecahydro-4a,6a-dimethyl-2-oxo-, (4aR,4bS,6aS,7S,9aS,9bS,11aR)-, Avodart, Avolve, Dutasteride, GG 745, GI 198745, Veltride, 4-Azaandrost-1-ene-17-carboxamide, N-[2,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]-3-oxo-, (5alpha,17beta)-, (5alpha,17beta)-N-[(2,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]-3-oxo-4-aza-5-androst-1-ene-17-carboxamide, GI 198745X, GI 206020X, GW 504051X, GW 418079X, GI 246118X, Dutasteride, GW 403358X, GI 246071X, GW 402839X, GW 402836X |
| InChI formel | InChI=1S/C27H30F6N2O2/c1-24-11-9-17-15(4-8-21-25(17,2)12-10-22(36)35-21)16(24)6-7-19(24)23(37)34-20-13-14(26(28,29)30)3-5-18(20)27(31,32)33/h3,5,10,12-13,15-17,19,21H,4,6-9,11H2,1-2H3,(H,34,37)(H,35,36)/t15-,16-,17-,19+,21+,24-,25+/m0/s1 |
| LEDER | C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CC[C@H]4NC(=O)C=C[C@]34C)[C@@H]1CC[C@@H]2C(=O)Nc5cc(ccc5C(F)(F)F)C(F)(F)F |
| IUPAC-namn | (1S,3aS,3bS,5aR,9aR,9bS,11aS)-N-[2,5-bis(trifluormetyl)fenyl]-9a,11a-dimetyl-7-oxo-1,2,3,3a,3b,4,5,5a,6,9b,10,11-dodekahydroindeno[5,4-f]kinolin-1-karboxamid |
| Visa mer |