Läs mer
Dutogliptin, MedChemExpress
Beskrivning
Dutogliptin (PHX-1149 free base) is an orally available, potent, and selective dipeptidyl peptidase-4 (DPP4) inhibitor for the treatment of type 2 diabetes mellitus.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dutogliptin |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 852329-66-9 |
| Färg | Off-White |
| Kvantitet | 10 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C10H20BN3O3 |
| För användning med (applikation) | Metabolism-protein/nucleotide metabolism |
| Synonym | PHX-1149 free base |
| Löslighetsinformation | DMSO : 300 mg/mL (1244.30 mM; Need ultrasonic) |
| Visa mer |