missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Duvelisib (R enantiomer), MedChemExpress

Produktkod. 16497288
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16497288 10 mg 10mg
16487246 100 mg -
16463307 50 mg -
16439807 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16497288 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY17044A

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress Duvelisib R enantiomer is a PI3K inhibitor, which is the less active enantiomer of Duvelisib.

Duvelisib R enantiomer is a PI3K inhibitor, which is the less active enantiomer of Duvelisib.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Duvelisib (R enantiomer)
Fysisk form Solid
CAS 1261590-48-0
Färg Light Gray
Kvantitet 10 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C22H17ClN6O
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Synonym IPI-145 R enantiomer INK1197 R enantiomer
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (239.89 mM; Need ultrasonic)
LEDER ClC1=C(C2=O)C(C=C([C@H](NC3=NC=NC4=C3N=CN4)C)N2C5=CC=CC=C5)=CC=C1
Molekylvikt (g/mol) 416.86
Formel vikt 416.86
Kvalitet Research
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.