Läs mer
Dwyer Lutande manometer, 3 tum WC
Produktkod. 11716118 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Tryckområde:
10 psi
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Tryckområde Förpackningsstorlek
11716118 10 psi Varje
1 options
Produktkod. 11716118 Leverantör Dwyer Leverantörsnummer 6806258
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1130.00 SEK
    930.63 SEK / Paket med 1
    Save 199.37 SEK
    17% Av
Beräknad leverans: 28-12-2026
Denna lutande manometer erbjuder tryckmätning för stationära och bärbara applikationer.
  • ±3% noggrannhet.
  • Mätvätska ingår.
  • Lutande vätskemanometrar klarar av tryckmätningar över och under atmosfäriska såväl som differentialtrycksmätningar.
  • Ekonomiskt prissatt, kompakt och tillgänglig i både stationära och bärbara konfigurationer.
  • Konstruktionen är enkel med praktiskt taget oförstörbar gjuten vit styren-akrylnitril-hölje, indikeringsrör och vätskebrunnar, gjutna ABS-rattar och nolljusteringskolv, stötmonterad glasflaska och läckagesäkra O-ringstätningar.
  • Dessa manometrar är mycket enkla att använda - fyll bara på behållaren, justera vätskenivån till noll, anslut slangen och mätaren är redo att användas.
  • Böjt lutande vertikalt rör av modell 68062-58 ger högre räckvidder med mer lättlästa steg vid låga avläsningar och är utmärkt för allmänt bruk.
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CE-överensstämmelse
För användning med (applikation) Tryckmätning för stationära och bärbara applikationer
Inkluderar Mätvätska
Material Styren-akrylnitril
Max. Tryck 0 till 3 tum. H2O
Storlek (engelska) Passning 0,19 tum Hulling
Storlek (metrisk) passform 4,7 mm hulling
Noggrannhet ±3 % fullskalig
Tryckområde 10 psi
Produkttyp Manometer