missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Tocris Bioscience™ DY 268

Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
50 mg
Beskrivning
DY 268 is a potent FXR antagonist (IC50 = 7.5 nM). Exhibits no detectable cytotoxicity in cell-based assays.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-[(3-Methoxyphenyl)methyl]-N-[4-methyl-3-(4-morpholinylsulfonyl)phenyl]-3-(4-methylphenyl)-1H-pyrazole-4-carboxamide |
| CAS | 1609564-75-1 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Mål | LXR-like Receptor Antagonists |
| Molekylformel | C30H32N4O5S |
| Formel vikt | 560.66 |
| Renhet | >98% |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering