Läs mer
Tocris Bioscience™ DY 268
Potent FXR antagonist
Brand: Tocris Bioscience™ 5656/50
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
DY 268 is a potent FXR antagonist (IC50 = 7.5 nM). Exhibits no detectable cytotoxicity in cell-based assays.Specifikationer
| 1-[(3-Methoxyphenyl)methyl]-N-[4-methyl-3-(4-morpholinylsulfonyl)phenyl]-3-(4-methylphenyl)-1H-pyrazole-4-carboxamide | |
| 1609564-75-1 | |
| 50 mg |