Läs mer
Tocris Bioscience™ DY131
Beskrivning
Novel selective agonist at estrogen-related receptors ERRβ and ERRγ. Displays minimal activity at ERRα, ERα and ERβ at concentrations up to 30 μM.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | DY131 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Formel vikt | 311.38 |
| Renhet | >99% |
| Molekylvikt (g/mol) | 311.385 |