Läs mer
Fisherbrand™ Dycem™ Halkfria mattor av polymerförening
Produktkod. 12846445 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Mått (L x B):
200 x 200 mm
320 x 260 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B) Förpackningsstorlek
12846445 200 x 200 mm Varje
12856445 320 x 260 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12846445
Driv din forskning inom förnybar energi
Använd kampanjkoden 28029
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 15-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ger en säker yta som förankrar föremål som koppar, tallrikar, verktyg och en mängd andra föremål.
  • Kan tvättas med tvål och vatten
  • Latexfri
Specifikationer
Färg Blått
Mått (L x B) 200 x 200 mm
Material Dychem polymerförening