Läs mer
Fisherbrand™ Dycem™ Halkfria mattor av polymerförening
Produktkod. 12856445 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Mått (L x B):
200 x 200 mm
320 x 260 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B) Förpackningsstorlek
12856445 320 x 260 mm Varje
12846445 200 x 200 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12856445
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    119.00 SEK
    88.11 SEK / Paket med 1
    Save 30.89 SEK
    25% Av
Beräknad leverans: 22-01-2027
Lägg i varukorgen
Add to basket
Ger en säker yta som förankrar föremål som koppar, tallrikar, verktyg och en mängd andra föremål.
  • Kan tvättas med tvål och vatten
  • Latexfri
Specifications
Färg Blått
Mått (L x B) 320 x 260 mm
Material Dychem polymerförening