Läs mer
Dyclonine Hydrochloride, TRC
Produktkod. 30369928
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30369928 10 g
1 options
Produktkod. 30369928 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD82500010G
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dyclonine Hydrochloride
CAS 536-43-6
Molekylformel C18 H27 N O2 . Cl H
Kvantitet 10 g
Synonym Dyclonine Hydrochloride, 1-Propanone, 1-(4-butoxyphenyl)-3-(1-piperidinyl)-, hydrochloride (1:1), 1-Propanone, 1-(4-butoxyphenyl)-3-(1-piperidinyl)-, hydrochloride (9CI), Propiophenone, 4'-butoxy-3-piperidino-, hydrochloride (7CI,8CI), 4'-Butoxy-3-piperidinopropiophenone hydrochloride, Diclonina, Diclonine, Dyclocaine hydrochloride, Dyclone, Dyclonine, Dyclonine hydrochloride, Dyclothane, Tanaclone
InChI formel InChI=1S/C18H27NO2.ClH/c1-2-3-15-21-17-9-7-16(8-10-17)18(20)11-14-19-12-5-4-6-13-19;/h7-10H,2-6,11-15H2,1H3;1H
LEDER Cl.CCCCOc1ccc(cc1)C(=O)CCN2CCCCC2
IUPAC-namn 1-(4-butoxyphenyl)-3-piperidin-1-ylpropan-1-one;hydrochloride
Molekylvikt (g/mol) 325.87
Formel vikt 325.1809