missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
DYDC2 Antibody (009), Alexa Fluor™ 532, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP2-90257AF532
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
DYDC2 Monoclonal specifically detects DYDC2 in Human samples. It is validated for ELISA.
Specifikationer
| DYDC2 | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 532 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Rabbit | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| 84332 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
| ELISA | |
| 9 | |
| ELISA | |
| bA36D19.6, DPY30 domain containing 2, DPY30 domain-containing protein 2, MGC16186 | |
| This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human DYDC2 (Q96IM9; Thr102-Pro176). | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering