Läs mer
Dydrogesterone, MedChemExpress
Beskrivning
Dydrogesterone is a potent, orally active progestogen indicated in a wide variety of gynaecological conditions related to progesterone deficiency.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dydrogesterone |
| Fysisk form | Powder |
| CAS | 152-62-5 |
| Färg | Off-White |
| Kvantitet | 10 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C21H28O2 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 33.33 mg/mL (106.67 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | CC([C@H]1CC[C@@]2([H])[C@]3([H])C=CC4=CC(CC[C@@]4(C)[C@]3([H])CC[C@]12C)=O)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 312.45 |
| Visa mer |