Beskrivning
- Fluorescerande gul/grön färg (fluorescein) fungerar bäst i siltfyllda vatten.
- Använd en ultraviolett lampa (beställ separat nedan) för att spåra fluorescerande röda eller gul/gröna färgämnen där normal visuell detektering är svår
- Kommer ’inte att skada miljön —ogiftig och biologiskt nedbrytbar
- Lätt att använda färg i snabbt spridande färgämne identifierar spridningsmönster, flödeshastigheter, läckage och mer. Icke-cancerframkallande fluorescerande röd färg är idealisk för gulnat eller kraftigt algerat vatten
- Ljus upp grumliga dammar med blå färg
- Minsta detekterbara koncentrationen är 1 ppm
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Mörkröd |
| pH-intervall | 8,6 till 8,8 |
| För användning med (applikation) | Dispensering med spruttopp |
| Kvantitet | 1/Pk. |
| Typ | Färgspårare |