Läs mer
Cole-Parmer™ Blue Dye tabletter
Produktkod. 11767947 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Kvantitet:
200-pack
Förpackningsstorlek:
Paket med 200
Produktkod. Kvantitet unitSize
11767947 200-pack Paket med 200
1 options
Produktkod. 11767947 Leverantör Cole-Parmer™ Leverantörsnummer 0029518
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Bestäm vattenflödet i slutna kretsar eller öppna kanaler med Blue Dye Tablets.
  • Biologiskt nedbrytbart och giftfritt.
  • Blå färg gör dammar ljusare.
  • Färgämnen diffunderar snabbt i vatten och ger en levande färg som är lätt att se.
  • Utmärkt för att identifiera diffusions- och spridningsmönster, flödeshastigheter, utsläppsplatser, sippområden, sjömarkering och mer.
  • Använd blå färg för att lysa upp skumma dammar och andra anlagda vatten.
  • Minsta detekterbara koncentrationen av alla färgämnen i klart vatten är 1 ppm.
  • Finns i tabletter, vätska eller pulver.
  • Snabbupplösande tabletter är lätta att hantera med mindre röra än andra former.
  • De är perfekta för applikationer som stormledningar, kyl- och VVS-system och avloppsledningar.
  • Välj vätska för applikationer som mätt tillförsel, bedömning av flöde/utspädning/spridningshastighet, septiska inspektioner eller fluoremetriska färgämnestester.
  • Pulver är väl lämpat för stora applikationer där vätska inte är önskvärd såsom kyltorn, sjöar, floder och dammar eller kraftverksrör.
Specifikationer
Färg Blått
Beskrivning Blue Dye-tabletter, 200 tabletter
För användning med (applikation) Ljusande grumliga dammar och andra anlagda vatten
Antal tester 200 tester
Kvantitet 200-pack
Sterilitet Icke-steril
Typ Färgspårare