Läs mer
Thermo Scientific™ Färgade röda vattenhaltiga fluorescerande partiklar
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Förbättra känsligheten och detekterbarheten för analysmetoder med Thermo Scientific™ Fluoro-Max Röda vattenhaltiga fluorescerande partiklar, mikrosfärsuspensioner som är invändigt färgade och har ljusa färger med hög kontrast.
Fluoro-Max fluorescerande partiklar avger ljusa och distinkta färger när de belyses av ljus med kortare våglängder än emissionsvåglängden, vilket förbättrar deras kontrast och synlighet i förhållande till bakgrundsmaterial. Dessa internt färgade polymerpartiklar använder den exklusiva Firefli™ process för att införliva färgämnet genom hela polymermatrisen för att producera ljusa fluorescerande färger, minimera fotoblekning och förhindra att färgämnet läcker ut i vattenhaltiga medier.
Drag:
Spektral information är ungefärlig och endast för referens. Spektrala egenskaper hos färgämnena är beroende av deras koncentration och fysiska miljö. De exakta excitations- och emissionsmaxima kan variera beroende på partiklarnas storlek och sammansättning.
Drag:
- Tillverkad av polystyren (PS), som har en densitet på 1,05 g/cm 3 och ett brytningsindex på 1,59 vid 589 nm (25 °C)
- Vattenhaltiga suspensioner förpackas som 1 % fast material
- Kan detekteras med ett epifluorescensmikroskop, konfokalmikroskop, fluorometer, fluorescensspektrofotometer eller fluorescensaktiverad cellsorterare
- Kan även detekteras med mineralljus eller svart ljus (UV)
Spektral information är ungefärlig och endast för referens. Spektrala egenskaper hos färgämnena är beroende av deras koncentration och fysiska miljö. De exakta excitations- och emissionsmaxima kan variera beroende på partiklarnas storlek och sammansättning.
Rekommenderas för:
- Filtertestning
- Flödesspårning
- Biologisk forskning
Specifikationer
Specifikationer
| Tillsats | Spårmängder av ytaktivt ämne för att hämma agglomeration och främja stabilitet |
| Koncentration | 1 % fast material |
| Innehåll och lagring | Om inget annat anges, kyl (2° till °8 C) produkt när den inte används men får inte frysas. Förvara upprätt och förvara flaskan väl försluten. Blanda produkten med försiktig inversion för hand eller med vortexblandare. Produkten levereras med omrörare för kontinuerlig blandning under lång provtagning. |
| Innehåll | Färgade polystyrenpartiklar i vatten |
| Färg | Rött |
| Material | Polystyren |
| Produkttyp | Fluorescerande partikel |
| Typ av färg | Firefli Fluorescerande röd (542/612 nm) |
| Inkluderar | Bipacksedel |
| Partikeldensitet | 1.05g/cm³ |
| Visa mer |