Läs mer
Thermo Scientific™ Färgade röda vattenhaltiga fluorescerande partiklar
Produktkod. 11834922 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Diameter (metrisk) medelvärde:
0,025μ m
0,05μ m
0,06μ m
0,10μ m
0,16 μm
0,20μ m
0,30μ m
0,40μ m
0,50μ m
0,60μ m
0,70μ m
0,80μ m
0,90μ m
1.0μ m
2.0μ m
3.0μ m
Kvantitet:
1 vardera
10 ml
15 ml
60 ml
90 ml
Förpackningsstorlek:
10ml
15ml
60ml
90ml
Varje
33 product options available for selection
Product selection table with 33 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) medelvärde Kvantitet Förpackningsstorlek
11834922 0,10μ m 15 ml 15ml
10012714 1.0μ m 1 vardera 10ml
11884912 1.0μ m 60 ml 60ml
11894912 2.0μ m 10 ml 10ml
11804922 2.0μ m 1 vardera 60ml
10175094 3.0μ m 10 ml 10ml
11824922 3.0μ m 60 ml 60ml
11844922 0,10μ m 1 vardera 90ml
11854922 0,16 μm 1 vardera 15ml
11864922 0,16 μm 1 vardera 90ml
10200035 0,20μ m 15 ml 15ml
11884922 0,20μ m 90 ml 90ml
10526245 0,025μ m 15 ml 15ml
11804932 0,025μ m 90 ml 90ml
10559124 0,30μ m 15 ml 15ml
11824932 0,30μ m 90 ml 90ml
11834932 0,40μ m 15 ml 15ml
11844932 0,40μ m 90 ml 90ml
12685597 0,05μ m 15 ml 15ml
11854932 0,05μ m 15 ml Varje
11523383 0,50μ m 1 vardera 15ml
11884932 0,50μ m 90 ml 90ml
11864932 0,05μ m 90 ml 90ml
11894932 0,06μ m 1 vardera 15ml
11814942 0,60μ m 1 vardera 15ml
11824942 0,60μ m 90 ml 90ml
11804942 0,06μ m 90 ml 90ml
11834942 0,70μ m 15 ml 15ml
11844942 0,70μ m 90 ml 90ml
11854942 0,80μ m 15 ml 15ml
11864942 0,80μ m 90 ml 90ml
11874942 0,90μ m 15 ml 15ml
11884942 0,90μ m 1 vardera 90ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 33 options available.
33 options
Produktkod. 11834922 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer R100
Spotlight-erbjudanden
Använd kampanjkoden 28038
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
Förbättra känsligheten och detekterbarheten för analysmetoder med mikrosfärsuspensioner som är infärgade och har ljusa färger med hög kontrast.
Förbättra känsligheten och detekterbarheten för analysmetoder med Thermo Scientific™ Fluoro-Max Röda vattenhaltiga fluorescerande partiklar, mikrosfärsuspensioner som är invändigt färgade och har ljusa färger med hög kontrast.
Fluoro-Max fluorescerande partiklar avger ljusa och distinkta färger när de belyses av ljus med kortare våglängder än emissionsvåglängden, vilket förbättrar deras kontrast och synlighet i förhållande till bakgrundsmaterial. Dessa internt färgade polymerpartiklar använder den exklusiva Firefli™ process för att införliva färgämnet genom hela polymermatrisen för att producera ljusa fluorescerande färger, minimera fotoblekning och förhindra att färgämnet läcker ut i vattenhaltiga medier.
Drag:
  • Tillverkad av polystyren (PS), som har en densitet på 1,05 g/cm 3 och ett brytningsindex på 1,59 vid 589 nm (25 °C)
  • Vattenhaltiga suspensioner förpackas som 1 % fast material
  • Kan detekteras med ett epifluorescensmikroskop, konfokalmikroskop, fluorometer, fluorescensspektrofotometer eller fluorescensaktiverad cellsorterare
  • Kan även detekteras med mineralljus eller svart ljus (UV)
Notera:
Spektral information är ungefärlig och endast för referens. Spektrala egenskaper hos färgämnena är beroende av deras koncentration och fysiska miljö. De exakta excitations- och emissionsmaxima kan variera beroende på partiklarnas storlek och sammansättning.
Rekommenderas för:
  • Filtertestning
  • Flödesspårning
  • Biologisk forskning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Tillsats Spårmängder av ytaktivt ämne för att hämma agglomeration och främja stabilitet
Koncentration 1 % fast material
Innehåll och lagring Om inget annat anges, kyl (2° till °8 C) produkt när den inte används men får inte frysas. Förvara upprätt och förvara flaskan väl försluten. Blanda produkten med försiktig inversion för hand eller med vortexblandare. Produkten levereras med omrörare för kontinuerlig blandning under lång provtagning.
Innehåll Färgade polystyrenpartiklar i vatten
Färg Rött
Material Polystyren
Produkttyp Fluorescerande partikel
Typ av färg Firefli Fluorescerande röd (542/612 nm)
Inkluderar Bipacksedel
Partikeldensitet 1.05g/cm³
Kvantitet 15 ml
Brytningsindex 1,59 vid 589 nm (25 °C)
Stabilitet Produkten är stabil i minst 24 månader
Enhetlighet <10%
Diameter (metrisk) medelvärde 0,10μ m
Diameter (metrisk) Nominell 0,10μ m
Diameter (metrisk) 0,10μ m