Läs mer
Thermo Scientific™ DyLight™ 680 NHS Ester
Produktkod. 10485725 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
1 mg
5 x 50μ g
Förpackningsstorlek:
1mg
Paket med 5
Produktkod. 10485725
Brand: Thermo Scientific™ 46418
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Märk antikroppar eller andra proteiner som prober för fluorescensavbildningsanalyser med hela spektralområdet av NHS-esteraktiverade DyLight-färgämnen.
Thermo Scientific™ Amine-Reactive DyLight Dyes är NHS-esteraktiverade DyLight Fluors för fluorescerande märkning av antikroppar och andra proteiner som ska användas som molekylära prober för cellulär avbildning och andra fluorescensdetektionsmetoder.
DyLight-färgämnena uppvisar högre fluorescensintensitet och fotostabilitet än Alexa™ , CyDye™ och LI-COR™ Färger i många applikationer och förblir starkt fluorescerande över ett brett pH-område (pH 4-9). Dessutom tillåter vattenlösligheten av DyLight Dyes ett högt förhållande mellan färgämne och protein utan utfällning under konjugering.
Höjdpunkter:
  • Ljusstyrka: hög fluorescensintensitet ger enastående känslighet och kräver mindre konjugat
  • Fotostabilitet: exceptionell motståndskraft mot fotoblekning möjliggör fluorescensavbildning under de mest krävande förhållanden (t.ex. strukturerad belysning, 4pi-mikroskopi)
  • Instrumentkompatibilitet: emissionsspektra matchar de huvudsakliga utgående våglängderna för vanlig fluorescensinstrumentering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kvantitet 1 mg
Produkttyp Färgämne
Löslighet DMF (dimetylformamid)
Innehåll och lagring Förvaras torkat vid -20 °C.
Kemisk reaktivitet Amin
Reaktiv del Aktiv ester, succinimidylester, NHS-ester
Etikett eller färgämne DyLight™ 680
Etiketttyp DyLight Fluors
Produktlinje DyLight
Emission 712
Excitation 692
Märkningsmål Proteiner
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • DyLight 680 NHS Ester,1 mg
Signalwort
  • Fara
Gefahrenkategorie
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Gefahrenhinweis
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Sicherheitshinweis
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Innehåller: DyLight Reactive Dyes
Endast för forskning. Ej för diagnostik.
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt