Läs mer
Thermo Scientific™ DyLight™ 680 NHS Ester
Produktkod. p-7184489 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
1 mg
5 x 50μ g
Förpackningsstorlek:
1mg
Paket med 5
Produktkod. 10485725
Brand: Thermo Scientific™ 46418
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Märk antikroppar eller andra proteiner som prober för fluorescensavbildningsanalyser med hela spektralområdet av NHS-esteraktiverade DyLight-färgämnen.
Thermo Scientific™ Amine-Reactive DyLight Dyes är NHS-esteraktiverade DyLight Fluors för fluorescerande märkning av antikroppar och andra proteiner som ska användas som molekylära prober för cellulär avbildning och andra fluorescensdetektionsmetoder.
DyLight-färgämnena uppvisar högre fluorescensintensitet och fotostabilitet än Alexa™ , CyDye™ och LI-COR™ Färger i många applikationer och förblir starkt fluorescerande över ett brett pH-område (pH 4-9). Dessutom tillåter vattenlösligheten av DyLight Dyes ett högt förhållande mellan färgämne och protein utan utfällning under konjugering.
Höjdpunkter:
  • Ljusstyrka: hög fluorescensintensitet ger enastående känslighet och kräver mindre konjugat
  • Fotostabilitet: exceptionell motståndskraft mot fotoblekning möjliggör fluorescensavbildning under de mest krävande förhållanden (t.ex. strukturerad belysning, 4pi-mikroskopi)
  • Instrumentkompatibilitet: emissionsspektra matchar de huvudsakliga utgående våglängderna för vanlig fluorescensinstrumentering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 1 mg
Produkttyp Färgämne
Löslighet DMF (dimetylformamid)
Innehåll och lagring Förvaras torkat vid -20 °C.
Kemisk reaktivitet Amin
Reaktiv del Aktiv ester, succinimidylester, NHS-ester
Etikett eller färgämne DyLight™ 680
Etiketttyp DyLight Fluors
Produktlinje DyLight
Emission 712
Excitation 692
Märkningsmål Proteiner
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • DyLight 680 NHS Ester,1 mg
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: DyLight Reactive Dyes