Läs mer
Thermo Scientific™ DyLight™ Antikroppsmärkningssatser
Produktkod. 10741955 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Excitation/Emission:
346/442
400/420
490/525
562/576
590/617
638/658
652/672
679/702
749/775
784/814
Etikett eller färgämne:
DyLight 350
DyLight 405
DyLight 488
DyLight 550
DyLight 594
DyLight 633
DyLight 650
DyLight 680
DyLight 755
DyLight 800
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Excitation/Emission Etikett eller färgämne unitSize
10741955 400/420 DyLight 405 1 uppsättning
10381064 490/525 DyLight 488 1 uppsättning
10197873 590/617 DyLight 594 1 uppsättning
10391404 638/658 DyLight 633 1 uppsättning
10270154 679/702 DyLight 680 1 uppsättning
10026763 784/814 DyLight 800 1 uppsättning
11891184 346/442 DyLight 350 1 uppsättning
11814574 562/576 DyLight 550 1 uppsättning
11834574 652/672 DyLight 650 1 uppsättning
11572501 749/775 DyLight 755 1 uppsättning
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Produktkod. 10741955 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 53020
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Märk antikroppar eller proteiner kovalent med DyLight-färgämnen för användning i immunfluorescens, flödescytometri, western blot-analys och höghaltsanalys.
Invitrogen Dylight Antikroppsmärkningssatser tillhandahåller allt som behövs för att märka 1 mg antikropp eller protein med aminreaktivt Dylight färgämne och efterföljande gratis färgavlägsnande. Välj från en mängd olika Dylight fluoroforer över hela spektrumet för att kovalent märka din antikropp eller ditt protein. Märkta antikroppar är vanligtvis klara att användas på 90 minuter med minimal praktisk tid. Satsen innehåller alla nödvändiga komponenter för att utföra tre separata märkningsreaktioner med 1 mg IgG eller liknande mängder av andra proteiner.
Invitrogen DyLight Antibody Labeling-kit möjliggör skapandet av fluorescerande antikroppar som är kovalent kopplade till olika DyLight-fluoroforer. De fluorescensmärkta antikropparna kan användas i en mängd olika laboratorietillämpningar, inklusive immunfluorescensmikroskopi, IHC, western blotting, ELISA flödescytometri eller in vitro och in vivo fluorescerande detektionsstrategier.
DyLight Antibody Labeling-kit innehåller ett NHS-esteraktiverat derivat av det högpresterande DyLight-färgämnet som kan användas för att fluorescerande märka antikroppar och andra proteiner för cellulär avbildning och andra metoder för fluorescensdetektion. DyLight-färgämnet är ett aminreaktivt färgämne och aktiveras med en N-hydroxisuccinimid (NHS) esterdel för att reagera med exponerad N-terminalα -aminogrupper eller deε -aminogrupper av lysinrester för att bilda stabila amidbindningar.
DyLight Antibody Labeling-kit innehåller alla nödvändiga komponenter för att utföra tre separata märkningsreaktioner och gratis färgavlägsnande med 1 mg IgG eller liknande mängder av andra proteiner.
DyLight färgämnen uppvisar högre fluorescensintensitet och fotostabilitet än CyDye och LI-COR™ färgämnen i många applikationer och förblir mycket fluorescerande över ett brett pH-område (pH 4 –9). Dessutom tillåter vattenlösligheten av DyLight fluorescerande färgämnen ett högt förhållande mellan färgämne och protein att uppnås utan att orsaka utfällning av konjugat. Slutligen tillåter den höga lösligheten av dessa fluoroforer att proteinlösningar tillsätts direkt till specifika mängder av märkningsreagenset.
Andra fördelar med DyLight Antibody Labeling kit:
· Högpresterande —hög fluorescensintensitet över ett brett pH-område
·Flera färger —10 olika färgämnen över det synliga spektrumet och sträcker sig in i det infraröda
·Specificitet —NHS esteraktiverat färgämne märker proteiner och andra molekyler vid primära aminer (-NH 2 )
·Optimerad procedur —enligt standardprotokollet resulterar i antikroppar med utmärkta färgämne:protein-förhållanden och återvinningshastigheter för optimal aktivitet och fluorescensmärkning. Vi
erbjuder även DyLight Microscale Antibody Labeling-kit för snabb och effektiv fluorescerande märkning av antikroppar för användning i fluorescensmetoder. DyLight Microscale Antibody Labeling Kit innehåller alla nödvändiga komponenter för att utföra fem separata märkningsreaktioner med 100μ g IgG eller liknande mängder av andra proteiner. Både standard- och mikroskala-kitstorlekarna inkluderar den aminreaktiva DyLight-fluoroforen i praktiska engångsflaskor samt reningsharts och spinnkolonner för beredning av bruksfärdigt konjugat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kit Innehåll Innehåller 3 injektionsflaskor DyLight NHS Ester, 1 mL tubboratbuffert, 5 mL reningsharts, 6 spinnkolonner och 12 mikrocentrifuguppsamlingsrör
Produkttyp Etikettsats
Kvantitet 3 reaktioner
Innehåll och lagring Förvara DyLight NHS Ester vid -20 °C. Förvara alla andra kitkomponenter vid 4 °C.
Excitation/Emission 400/420
Märkning Skala 0,5 till 1 mg
Produktlinje DyLight
Kemisk reaktivitet Amin
Reaktiv del NHS
Etikett eller färgämne DyLight 405
Färg Blått
Märkningsmål Antikroppar, Proteiner
Etiketttyp DyLight™