Beskrivning
Invitrogen Dylight Antikroppsmärkningssatser tillhandahåller allt som behövs för att märka 1 mg antikropp eller protein med aminreaktivt Dylight färgämne och efterföljande gratis färgavlägsnande. Välj från en mängd olika Dylight fluoroforer över hela spektrumet för att kovalent märka din antikropp eller ditt protein. Märkta antikroppar är vanligtvis klara att användas på 90 minuter med minimal praktisk tid. Satsen innehåller alla nödvändiga komponenter för att utföra tre separata märkningsreaktioner med 1 mg IgG eller liknande mängder av andra proteiner.
DyLight Antibody Labeling-kit innehåller ett NHS-esteraktiverat derivat av det högpresterande DyLight-färgämnet som kan användas för att fluorescerande märka antikroppar och andra proteiner för cellulär avbildning och andra metoder för fluorescensdetektion. DyLight-färgämnet är ett aminreaktivt färgämne och aktiveras med en N-hydroxisuccinimid (NHS) esterdel för att reagera med exponerad N-terminalα -aminogrupper eller deε -aminogrupper av lysinrester för att bilda stabila amidbindningar.
DyLight Antibody Labeling-kit innehåller alla nödvändiga komponenter för att utföra tre separata märkningsreaktioner och gratis färgavlägsnande med 1 mg IgG eller liknande mängder av andra proteiner.
DyLight färgämnen uppvisar högre fluorescensintensitet och fotostabilitet än CyDye och LI-COR™ färgämnen i många applikationer och förblir mycket fluorescerande över ett brett pH-område (pH 4 –9). Dessutom tillåter vattenlösligheten av DyLight fluorescerande färgämnen ett högt förhållande mellan färgämne och protein att uppnås utan att orsaka utfällning av konjugat. Slutligen tillåter den höga lösligheten av dessa fluoroforer att proteinlösningar tillsätts direkt till specifika mängder av märkningsreagenset.
Andra fördelar med DyLight Antibody Labeling kit:
· Högpresterande —hög fluorescensintensitet över ett brett pH-område
·Flera färger —10 olika färgämnen över det synliga spektrumet och sträcker sig in i det infraröda
·Specificitet —NHS esteraktiverat färgämne märker proteiner och andra molekyler vid primära aminer (-NH 2 )
·Optimerad procedur —enligt standardprotokollet resulterar i antikroppar med utmärkta färgämne:protein-förhållanden och återvinningshastigheter för optimal aktivitet och fluorescensmärkning. Vi
erbjuder även DyLight Microscale Antibody Labeling-kit för snabb och effektiv fluorescerande märkning av antikroppar för användning i fluorescensmetoder. DyLight Microscale Antibody Labeling Kit innehåller alla nödvändiga komponenter för att utföra fem separata märkningsreaktioner med 100μ g IgG eller liknande mängder av andra proteiner. Både standard- och mikroskala-kitstorlekarna inkluderar den aminreaktiva DyLight-fluoroforen i praktiska engångsflaskor samt reningsharts och spinnkolonner för beredning av bruksfärdigt konjugat.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Etikettsats |
| Kvantitet | 3 reaktioner |
| Innehåll och lagring | Innehåller 3 flaskor DyLight NHS Ester, 1 ml tubboratbuffert, 5 ml reningsharts, 6 spinnkolonner och 12 mikrocentrifugeuppsamlingsrör. Förvara DyLight NHS Ester vid -20 °C. Förvara alla andra kitkomponenter vid 4 °C. |
| Excitation/Emission | 652/672 |
| Märkning Skala | 0,5 till 1 mg |
| Produktlinje | DyLight |
| Kemisk reaktivitet | Amin |
| Etikett eller färgämne | DyLight 650 |
| Färg | Långt-röd |
| Märkningsmål | Antikroppar, Proteiner |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- DyLight Antibody Labeling Kits
- Fara
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H360FD-Kan skada fertiliteten. Kan skada det ofödda barnet.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P405-Förvaras inlåst.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Contain: disodium tetraboratedecahydrate, boricacid, DyLight Reactive Dyes