Läs mer
Thermo Scientific™ DyLight™ 488-fosfin
Produktkod. 10338694 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
1 mg
Förpackningsstorlek:
1mg
Produktkod. 10338694
Brand: Thermo Scientific™ 88907
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Märk och detektera azidmärkta molekyler för metabol märkning (Staudinger ligering) för fluorescensanalyser med fosfinaktiverade fluorescerande färgämnen.
Thermo Scientific™ DyLight Fluor Fosfinreagenser är fosfinaktiverade fluorescerande färgämnen för specifik märkning och detektion av azidmärkta molekyler, vilket möjliggör användning av fluorescensavbildning i metaboliska märkningsstrategier.
Azidgrupper, som är de reaktiva målen för de fosfinaktiverade fluorämnena, kan introduceras i proteiner eller andra cellulära mål via azidreagens eller genom in vivo- märkning med azidderivat av naturligt förekommande metaboliska byggstenar. Eftersom varken fosfiner eller azider är närvarande i biologiska system, innefattar de kemoselektiva (ömsesidigt specifika) ligationspar för märkning och konjugering. Sålunda, när de används i kombination med azidmärkningsstrategier, möjliggör fosfinaktiverade DyLight Fluors riktad fluorescerande märkning för att underlätta detektion av proteininteraktioner och posttranslationella modifieringar med hjälp av fluorescensbildteknik.
Höjdpunkter:
  • Lösligt löser sig lätt i vattenblandbara lösningsmedel (t.ex. DMSO) för efterföljande utspädning i vattenhaltiga reaktionsblandningar med cellysat och andra biologiska prover
  • Förenlig reaktionskemi sker effektivt under enkla buffertförhållanden; kräver inga tillbehörsreagenser som koppar eller reduktionsmedel och stör inte fluorescensapplikationer
  • Kemoselektiv är den fosfinreaktiva gruppen specifik i biologiska prover för azidmärkta molekyler, vilket säkerställer att fluorescerande märkning är specifik
  • Högpresterande fluorescens DyLight 488, DyLight 550 och DyLight 650 är intensiva, mycket stabila fluoroforer för grön, orange och röd fluorescerande detektion
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Formulering Fosfinaktiverat proprietärt grönt fluorescerande färgämne
Produkttyp 488-fosfin
Kvantitet 1 mg
Innehåll och lagring Förvaras torkat vid -20 °C. Skickas vid omgivningstemperatur.
Produktlinje DyLight
Kemisk reaktivitet Azid
Reaktiv del Fosfin
Löslighet DMF (dimetylformamid)
Etikett eller färgämne DyLight 488
Etiketttyp Staudinger Chemistry Label, DyLight Fluors