Läs mer
Thermo Scientific™ DyLight™ 488, fri syra
Produktkod. 10861171 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
1 mg
Förpackningsstorlek:
1mg
Produktkod. 10861171
Brand: Thermo Scientific™ 62280
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Använd dessa icke-aktiverade karboxylsyraformer av DyLight-färgämnen som kontroller och kalibreringsstandarder i fluorescensavbildningstillämpningar.
Thermo Scientific™ DyLight Fluor Free Acids är icke-aktiverade former av utvalda DyLight Fluorescent Dyes för användning som kontroller och kalibreringsfaktorer i fluorecensavbildningstillämpningar.
Thermo Scientific ™ DyLight Fluor Free Acids är icke-aktiverade former av utvalda DyLight Fluorescent Färgämnen för användning som kontroller och kalibreringsfaktorer i fluorecensavbildningstillämpningar. De icke-aktiverade färgämnena innehåller den nativa karboxylgruppen i standardfärgämnesmolekylen.
Allmänna DyLight Fluorophore Highlights:
  • Ljus fluorescens— intensiv emission ger överlägsen känslighet och kräver mindre konjugat
  • Smala emissionsspektra— försumbar genomblödning mellan fluoroforkanaler möjliggör flerfärgsdetektion
  • Utmärkt fotostabilitet— exceptionell motståndskraft mot fotoblekning möjliggör fluorescensavbildning under de mest krävande förhållanden (t.ex. strukturerad belysning, 4Pi-mikroskopi)
  • Buffertstabilitet— konjugerade fluoroforer är fullständigt stabila vid pH 4-9
  • Instrumentkompatibilitet— excitations- och emissionsspektra motsvarar filteruppsättningar och laserinställningar för alla populära fluorescensinstrument
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning DyLight™ 488, fri syra, 1mg, fast, DyLight™ 488 färgämne, 493/518nm excitations-/emissionsvåglängd,< °4 C lagringstemperatur, används för proteinbiologi, proteinmärkning och tvärbindning, proteinmärkning
Kvantitet 1 mg
Produkttyp Fri syra
Löslighet DMF (dimetylformamid)
Innehåll och lagring Butik på< 4 °C.
Reaktiv del Karboxylsyra
Etikett eller färgämne DyLight™ 488
Etiketttyp DyLight Fluors
Produktlinje DyLight
Emission 518
Excitation 493