Läs mer
Thermo Scientific™ DyLight™ Mikroskala antikroppsmärkningssatser
Produktkod. 10117733 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Excitation/Emission:
401/421
490/525
562/576
590/617
652/672
749/775
784/814
Etikett eller färgämne:
DyLight 405
DyLight 488
DyLight 550
DyLight 594
DyLight 650
DyLight 755
DyLight 800
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Excitation/Emission Etikett eller färgämne unitSize
10117733 401/421 DyLight 405 1 uppsättning
10290434 490/525 DyLight 488 1 uppsättning
10591394 590/617 DyLight 594 1 uppsättning
10667704 784/814 DyLight 800 1 uppsättning
11824574 562/576 DyLight 550 1 uppsättning
11844574 652/672 DyLight 650 1 uppsättning
11582501 749/775 DyLight 755 1 uppsättning
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 10117733 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 53021
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Märk små partier av antikroppar för fluorescensmikroskopi, flödescytometri, IHC, western blots, ELISA , och mer med DyLight Antibody Labeling kit.
Invitrogen Dylight Microscale Antibody Labeling-kit tillhandahåller allt som behövs för att märka 100μ g antikropp eller protein med aminreaktiv Dylight färgämne och efterföljande gratis färgavlägsnande. Välj från en mängd olika Dylight fluoroforer över hela spektrumet för att kovalent märka din antikropp eller ditt protein. Märkta antikroppar är vanligtvis klara att användas på 90 minuter med minimal praktisk tid. Satsen innehåller alla nödvändiga komponenter för att utföra fem separata märkningsreaktioner med 100μ g IgG eller liknande mängder av andra proteiner. Märkt antikropp eller protein kan användas för en mängd olika tillämpningar inklusive immunfluorescensmikroskopi, flödescytometri, IHC, western blotting, eller ELISA .
Invitrogen DyLight Antibody Labeling-kit möjliggör skapandet av fluorescerande antikroppar som är kovalent kopplade till olika DyLight-fluoroforer. De fluorescensmärkta antikropparna kan användas i en mängd olika laboratorietillämpningar, inklusive immunfluorescensmikroskopi, IHC, western blotting, ELISA flödescytometri eller in vitro och in vivo fluorescerande detektionsstrategier.
DyLight Antibody Labeling-kit innehåller ett NHS-esteraktiverat derivat av det högpresterande DyLight-färgämnet som kan användas för att fluorescerande märka antikroppar och andra proteiner för cellulär avbildning och andra metoder för fluorescensdetektion. DyLight-färgämnet är ett aminreaktivt färgämne och aktiveras med en N-hydroxisuccinimid (NHS) esterdel för att reagera med exponerad N-terminalα -aminogrupper eller deε -aminogrupper av lysinrester för att bilda stabila amidbindningar. DyLight Antibody Labeling-kit innehåller alla nödvändiga komponenter för att utföra tre separata märkningsreaktioner och gratis färgborttagning med 100μ g IgG eller liknande mängder av andra proteiner.
DyLight färgämnen uppvisar högre fluorescensintensitet och fotostabilitet än CyDye och LI-COR™ färgämnen i många applikationer och förblir mycket fluorescerande över ett brett pH-område (pH 4 –9). Dessutom tillåter vattenlösligheten av DyLight fluorescerande färgämnen ett högt förhållande mellan färgämne och protein att uppnås utan att orsaka utfällning av konjugat. Slutligen tillåter den höga lösligheten av dessa fluoroforer att proteinlösningar tillsätts direkt till specifika mängder av märkningsreagenset.
Andra fördelar med DyLight Antibody Labeling kit:
· Högpresterande —hög fluorescensintensitet över ett brett pH-område
·Flera färger —10 olika färgämnen över det synliga spektrumet och sträcker sig in i det infraröda
·Specificitet —NHS esteraktiverat färgämne märker proteiner och andra molekyler vid primära aminer (-NH 2 )
·Optimerad procedur —enligt standardprotokollet resulterar i antikroppar med utmärkta färgämne:protein-förhållanden och återvinningshastigheter för optimal aktivitet och fluorescensmärkning. Vi
erbjuder även DyLight Antibody Labeling-kit för snabb och effektiv fluorescerande märkning av antikroppar för användning i fluorescensmetoder. DyLight Antibody Labeling-kit innehåller alla nödvändiga komponenter för att utföra tre separata märkningsreaktioner med 1 mg IgG eller liknande mängder av andra proteiner. Både standard- och mikroskala-kitstorlekarna inkluderar den aminreaktiva DyLight-fluoroforen i praktiska engångsflaskor samt reningsharts och spinnkolonner för beredning av bruksfärdigt konjugat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kit Innehåll Innehåller DyLight Fluor NHS Ester, 5 x 15μ g flaskor; Boratbuffert (0,67 M), 1 ml; Reningsharts, 5 ml; Mikrocentrifugspinnkolonner, 5 kolonner; Mikrocentrifuguppsamlingsrör, 10 rör
Produkttyp Etikettsats
Kvantitet 5 reaktioner
Innehåll och lagring Förvara DyLight NHS Ester vid -20 °C. Förvara alla andra kitkomponenter vid 4 °C.
Excitation/Emission 401/421
Märkning Skala 100μ g
Produktlinje DyLight
Kemisk reaktivitet Amin
Etikett eller färgämne DyLight 405
Färg Blått
Märkningsmål Antikroppar, Proteiner
Etiketttyp DyLight™