Läs mer
Thermo Scientific™ DyLight™ Mikroskala antikroppsmärkningssatser
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Invitrogen Dylight Microscale Antibody Labeling-kit tillhandahåller allt som behövs för att märka 100μ g antikropp eller protein med aminreaktiv Dylight färgämne och efterföljande gratis färgavlägsnande. Välj från en mängd olika Dylight fluoroforer över hela spektrumet för att kovalent märka din antikropp eller ditt protein. Märkta antikroppar är vanligtvis klara att användas på 90 minuter med minimal praktisk tid. Satsen innehåller alla nödvändiga komponenter för att utföra fem separata märkningsreaktioner med 100μ g IgG eller liknande mängder av andra proteiner. Märkt antikropp eller protein kan användas för en mängd olika tillämpningar inklusive immunfluorescensmikroskopi, flödescytometri, IHC, western blotting, eller ELISA .
DyLight Antibody Labeling-kit innehåller ett NHS-esteraktiverat derivat av det högpresterande DyLight-färgämnet som kan användas för att fluorescerande märka antikroppar och andra proteiner för cellulär avbildning och andra metoder för fluorescensdetektion. DyLight-färgämnet är ett aminreaktivt färgämne och aktiveras med en N-hydroxisuccinimid (NHS) esterdel för att reagera med exponerad N-terminalα -aminogrupper eller deε -aminogrupper av lysinrester för att bilda stabila amidbindningar. DyLight Antibody Labeling-kit innehåller alla nödvändiga komponenter för att utföra tre separata märkningsreaktioner och gratis färgborttagning med 100μ g IgG eller liknande mängder av andra proteiner.
DyLight färgämnen uppvisar högre fluorescensintensitet och fotostabilitet än CyDye och LI-COR™ färgämnen i många applikationer och förblir mycket fluorescerande över ett brett pH-område (pH 4 –9). Dessutom tillåter vattenlösligheten av DyLight fluorescerande färgämnen ett högt förhållande mellan färgämne och protein att uppnås utan att orsaka utfällning av konjugat. Slutligen tillåter den höga lösligheten av dessa fluoroforer att proteinlösningar tillsätts direkt till specifika mängder av märkningsreagenset.
Andra fördelar med DyLight Antibody Labeling kit:
· Högpresterande —hög fluorescensintensitet över ett brett pH-område
·Flera färger —10 olika färgämnen över det synliga spektrumet och sträcker sig in i det infraröda
·Specificitet —NHS esteraktiverat färgämne märker proteiner och andra molekyler vid primära aminer (-NH 2 )
·Optimerad procedur —enligt standardprotokollet resulterar i antikroppar med utmärkta färgämne:protein-förhållanden och återvinningshastigheter för optimal aktivitet och fluorescensmärkning. Vi
erbjuder även DyLight Antibody Labeling-kit för snabb och effektiv fluorescerande märkning av antikroppar för användning i fluorescensmetoder. DyLight Antibody Labeling-kit innehåller alla nödvändiga komponenter för att utföra tre separata märkningsreaktioner med 1 mg IgG eller liknande mängder av andra proteiner. Både standard- och mikroskala-kitstorlekarna inkluderar den aminreaktiva DyLight-fluoroforen i praktiska engångsflaskor samt reningsharts och spinnkolonner för beredning av bruksfärdigt konjugat.
Specifikationer
Specifikationer
| Kit Innehåll | Innehåller DyLight Fluor NHS Ester, 5 x 15μ g flaskor; Boratbuffert (0,67 M), 1 ml; Reningsharts, 5 ml; Mikrocentrifugspinnkolonner, 5 kolonner; och mikrocentrifuguppsamlingsrör, 10 rör |
| Produkttyp | Etikettsats |
| Kvantitet | 5 reaktioner |
| Innehåll och lagring | Förvara DyLight NHS Ester vid -20 °C. Förvara alla andra kitkomponenter vid 4 °C. |
| Excitation/Emission | 749/775 |
| Märkning Skala | 100μ g |
| Produktlinje | DyLight |
| Kemisk reaktivitet | Amin |
| Etikett eller färgämne | DyLight 755 |
| Färg | Nära-IR |
| Visa mer |