Läs mer
Thermo Scientific™ DyLight™ 488 Maleimid
Produktkod. 10529103 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
1 mg
Förpackningsstorlek:
1mg
Produktkod. 10529103
Brand: Thermo Scientific™ 46602
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Märk antikroppar eller andra proteiner som prober för fluorescensavbildningsanalyser med hela spektralområdet av maleimidaktiverade DyLight-färgämnen.
Thermo Scientific™ Sulfhydryl-Reactive DyLight Dyes är maleimidaktiverade DyLight Fluors för fluorescerande märkning av antikroppar och andra proteiner som ska användas som prober för cellulär avbildning och andra metoder för fluorescensdetektion.
De Thermo Scientific™ DyLight™ Färgämnen har absorptionsspektra som sträcker sig från 350 till 770 nm. Dessa reagenser fluorescerar över ett brett pH-intervall, är mer intensiva än Alexa Fluor™ eller Cy™ Färger i många applikationer och matchar utgångsvåglängderna för vanliga fluorescensinstrumentering. Dessutom tillåter vattenlösligheten hos DyLight-reagenserna ett högt fluor-till-protein-förhållande utan utfällning under konjugering.
De sulfhydrylreaktiva färgämnena innehåller maleimidgrupper som reagerar övervägande med fria– SH-grupper vid pH 6,5-7,5, bildar en stabil tioeterbindning. Vid pH 7 är maleimidgruppen∼ 1000 gånger mer reaktiv mot en fri sulfhydryl än mot en amin.1 Vid pH-värden> 7.5 ökar reaktiviteten mot primära aminer och hydrolys av maleimidgruppen kan inträffa.
Höjdpunkter:
  • Specifik— maleimid-aktiverat färgämne märker proteiner och andra molekyler vid reducerade sulfhydryler (-SH)
  • Effektiva märkningsmetoder— välkarakteriserad kemi och optimerade protokoll ger tillförlitlig märkning av hög kvalitet
  • Optimerad antikroppsmärkningsprocedur— komplett protokoll för IgG-reduktion och märkning och beräkning av märkningseffektiviteten
Användningsområden:
  • Antikroppsmärkning för immunfluorescensapplikationer, inklusive immuncytokemi (ICC), immunhistokemi (IHC), Western blotting och ELISA analysera
  • Målmakromolekylmärkning för in vitro och in vivo fluorescerande detektionsstrategier
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning DyLight 488 Maleimid
Kvantitet 1 mg
Produkttyp Färgämne
Löslighet DMF (dimetylformamid)
Innehåll och lagring Förvaras torkat vid -20 °C. Skickas vid omgivningstemperatur.
Kemisk reaktivitet Thiol
Reaktiv del Maleimid
Etikett eller färgämne DyLight™ 488
Etiketttyp DyLight Fluors
Produktlinje DyLight
Emission 518
Excitation 493
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • DyLight 488 Maleimide,1 mg.
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: DyLight Reactive Dyes