Läs mer
Invitrogen™ Dynabeads™ Biotinbindemedel
Produktkod. 10541455
Kvantitet:
2 ml
5 ml
Förpackningsstorlek:
5ml
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10541455
Brand: Invitrogen™ 11047
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Dynabeads Biotinbindemedel innehåller 2,8μ m superparamagnetiska pärlor som binder biotinylerade antikroppar (eller andra biotinylerade ligander), vilket gör att du kan isolera celler från vilken art som helst (t.ex. människa, mus, råtta, icke-mänskliga primater och cellinjer).
Dynabeads Biotinbindemedel innehåller 2,8μ m superparamagnetiska pärlor som binder biotinylerade antikroppar (eller andra biotinylerade ligander), vilket gör att du kan isolera celler från vilken art som helst (t.ex. människa, mus, råtta, icke-mänskliga primater och cellinjer). Fördelar med Dynabeads Biotinbindemedel:
  • Fungerar med alla celltyper, från alla prover och från alla arter
  • Snabb och effektiv utarmning eller positiv isolering av alla målceller för molekylära nedströmsanalyser med en biotinylerad primär antikropp
  • Skaffa rena och orörda celler med en blandning av biotinylerade antikroppar för att tömma oönskade celler
Anpassningsbar för olika isoleringsstrategier
Den biotinylerade primära antikroppen kan tillsättas till cellprovet (indirekt teknik) eller förbeläggas på Dynabeads Biotinbindemedel (direkt teknik). Oavsett vilken teknik som används, när cellprovet och den Dynabeads Biotinbindemedel blandas, pärlorna binder till målcellerna. Att placera provet på en magnet separerar de pärlbundna cellerna från resten av provet. En eller flera biotinylerade antikroppar kan användas för att antingen tömma provet på oönskade celler (negativ isolering) eller för att fånga specifika celler för nedströmsexperiment (positiv isolering). För isolering av pärlfria celler (t.ex. för flödescytometri) rekommenderar vi att du använder din biotinylerade antikropp i kombination med CELLection Biotinbindemedelssats .
Användbar för många provtyper
Använder Dynabeads Biotin Binder, du kan isolera celler i princip från vilken art som helst, och från många startprover som helblod, navelsträngsblod, perifera mononukleära blodceller (PBMC), buffy coat, musmjälte/lymfkörtlar och vävnadsnedbrytningar.
Läs mer om Dynabeads produkter
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Celltyp Alla celler från alla arter
Innehåll och lagring Denna produkt innehåller: 5 ml Dynabeads™ belagd med rekombinant streptavidin.
Förvara vid 2 °C till 8 °C.
Produkttyp Biotinbindemedel
Inkluderar 5 ml Dynabeads belagd med rekombinant streptavidin.
Isoleringsteknik Utarmning, negativ isolering eller positiv isolering
Antal celler Processer∼ 2 x 10 9 celler totalt
Output Viabilitet >95%
Produktlinje DYNAL , Dynabeads
Renhet eller kvalitetsklass Forskningsbetyg
Kvantitet 5 ml
Reaktivitet Alla arter
Provtyp PBMC, Tissue Digests, Blod
Frakt skick Rumstemperatur
Startmaterial Cell nr. 1 x 107 PBMC per isolering
Målarter Alla arter
Diameter (metrisk) 2,8 μ m