Läs mer
Invitrogen™ Dynabeads™ Biotinbindemedel
Beskrivning
Dynabeads Biotinbindemedel innehåller 2,8μ m superparamagnetiska pärlor som binder biotinylerade antikroppar (eller andra biotinylerade ligander), vilket gör att du kan isolera celler från vilken art som helst (t.ex. människa, mus, råtta, icke-mänskliga primater och cellinjer). Fördelar med Dynabeads Biotinbindemedel:
- Fungerar med alla celltyper, från alla prover och från alla arter
- Snabb och effektiv utarmning eller positiv isolering av alla målceller för molekylära nedströmsanalyser med en biotinylerad primär antikropp
- Skaffa rena och orörda celler med en blandning av biotinylerade antikroppar för att tömma oönskade celler
Anpassningsbar för olika isoleringsstrategier
Den biotinylerade primära antikroppen kan tillsättas till cellprovet (indirekt teknik) eller förbeläggas på Dynabeads Biotinbindemedel (direkt teknik). Oavsett vilken teknik som används, när cellprovet och den Dynabeads Biotinbindemedel blandas, pärlorna binder till målcellerna. Att placera provet på en magnet separerar de pärlbundna cellerna från resten av provet. En eller flera biotinylerade antikroppar kan användas för att antingen tömma provet på oönskade celler (negativ isolering) eller för att fånga specifika celler för nedströmsexperiment (positiv isolering). För isolering av pärlfria celler (t.ex. för flödescytometri) rekommenderar vi att du använder din biotinylerade antikropp i kombination med CELLection Biotinbindemedelssats .
Användbar för många provtyper
Använder Dynabeads Biotin Binder, du kan isolera celler i princip från vilken art som helst, och från många startprover som helblod, navelsträngsblod, perifera mononukleära blodceller (PBMC), buffy coat, musmjälte/lymfkörtlar och vävnadsnedbrytningar.
Läs mer om Dynabeads produkter
- Hitta Dynabeads produkter för en hel rad applikationer.
- Hitta magneter för Dynabeads separationer.
Specifikationer
Specifikationer
| Celltyp | Alla celler från alla arter |
| Innehåll och lagring | Denna produkt innehåller: 2 ml Dynabeads™ belagd med rekombinant streptavidin. |
| Färg | Brun |
| För användning med (applikation) | Cellutarmning, Negativ isolering, Positiv isolering |
| Material | Magnetisk polystyren |
| Produkttyp | Biotinbindemedel |
| Antal celler | Processer∼ 8x 10^8 celler totalt |
| Output Viabilitet | >95% |
| Produktlinje | Dynabeads |
| Renhet eller kvalitetsklass | Forskningsbetyg |
| Visa mer |