Läs mer
Thermo Scientific™ Dynabeads™ CaptureSelect™ AAV9 magnetiska pärlor
Produktkod. 30276152 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
5 mL
50 mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30276152 50 mL
30275957 1 mL
30276138 5 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30276152 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 2853332050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    91350.00 SEK
    90200.00 SEK / 50ml
    Save 1150.00 SEK
    1% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Thermo Scientific™ Dynabeads™ CaptureSelect™ AAV9 Magnetic Beads är magnetiska affinitetspartiklar med hög kapacitet och hög genomströmning för rening av naturligt förekommande och syntetiska adenoassocierade virusserotyp 9 (AAV9) som används för genterapiapplikationer.
Dynabeads CaptureSelect AAV9 Magnetic Beads är magnetiska affinitetspartiklar med hög kapacitet och hög genomströmning för rening av naturligt förekommande och syntetiska adenoassocierade virusserotyp 9 (AAV9) som används för genterapiapplikationer. Anti-AAV9-affinitetsliganden visar god bindningsreaktivitet mot AAV9-serotypen. De magnetiska pärlorna möjliggör rening med manuella och robotiska magnetiska separatorer av AAV9-serotypen direkt från råmaterial i ett enda steg med hög renhet och avkastning.
Funktioner hos DynaBeads CaptureSelect AAV9 magnetiska pärlor inkluderar:
  • En-magnetisk-stegs AAV-rening från råmaterial med hög renhet och utbyte
  • Kompatibel med manuella och automatiserade arbetsflöden
  • Hög specificitet och kapacitet
  • Enkel uppskalning till högre volymer
  • Icke-animaliskt härledd
De magnetiska pärlorna binder med hög affinitet specifikt till AAV9-serotypen. För isolering av andra AAV-serotypkapsider rekommenderar vi DynaBeads CaptureSelect AAVX magnetiska pärlor (kat. nr. 2853522001, 2853522005, 2853522050).
Angivande av animaliskt ursprung
CaptureSelect produkter innehåller affinitetsligander baserade på rekombinanta enkeldomänantikroppsfragment (VHH) skapade av en patentskyddad teknologi. VHH-affinitetsliganden är en∼ 12 –15 kDa-fragment innefattande de tre komplementaritetsbestämmande regionerna (CDR) som bildar den antigenbindande domänen. Liganden produceras effektivt i jäst Saccharomyces cerevisiae genom en produktionsprocess fri från alla animaliska komponenter (Animal Origin-Free).
Huvudegenskaper
  • Pärlmatris: icke-porösa monodispersa superparamagnetiska pärlor
  • Pärlstorlek: 4,5μ m
  • Ligand:CaptureSelect AAV9 affinitetsligand
  • Bindningskapacitet:> 5 x 10 11 virala partiklar/mg pärlor
  • Elueringsbetingelser: 50 mM citronsyra, pH 2,5 3,–0
  • Formuleringsbuffert: trisbuffrad saltlösning, 0,05 % Tween 20, 0,05 % natriumazid
Specifikationer
Koncentration 30 mg pärlor/ml slurry, 1 mg innehåller cirka 1,3 x 10 7 pärlor
Formulering 4 till 6 % (v/v) slurry i Tris buffrad saltlösning med 0,05 % Tween 20 och 0,05 % natriumazid
Matris Icke-porösa monodispersa superparamagnetiska pärlor
Innehåll och lagring Förvara vid 2°till 8°grader. Frys inte.
Frakt skick Våt is
Partikelstorlek 4.5μ m
Form Hartsuppslamning
Produktlinje CaptureSelect
Kvantitet 50 mL
För användning med (applikation) Magnetisk isolering av AAV9-kapsider
Mål AAV9 (Adeno-associerad serotyp 9)
Typ Magnetisk affinitetskula
Ligandtyp CaptureSelect AAV9-affinitetsligand
Tillräckligt för Provberedning
Bindande kapacitet >0,5 x 10 11 vp/mg pärlor