Läs mer
Thermo Scientific™ Dynabeads™ CaptureSelect™ AAV9 magnetiska pärlor
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Dynabeads CaptureSelect AAV9 Magnetic Beads är magnetiska affinitetspartiklar med hög kapacitet och hög genomströmning för rening av naturligt förekommande och syntetiska adenoassocierade virusserotyp 9 (AAV9) som används för genterapiapplikationer. Anti-AAV9-affinitetsliganden visar god bindningsreaktivitet mot AAV9-serotypen. De magnetiska pärlorna möjliggör rening med manuella och robotiska magnetiska separatorer av AAV9-serotypen direkt från råmaterial i ett enda steg med hög renhet och avkastning.
Funktioner hos DynaBeads CaptureSelect AAV9 magnetiska pärlor inkluderar:
- En-magnetisk-stegs AAV-rening från råmaterial med hög renhet och utbyte
- Kompatibel med manuella och automatiserade arbetsflöden
- Hög specificitet och kapacitet
- Enkel uppskalning till högre volymer
- Icke-animaliskt härledd
De magnetiska pärlorna binder med hög affinitet specifikt till AAV9-serotypen. För isolering av andra AAV-serotypkapsider rekommenderar vi DynaBeads CaptureSelect AAVX magnetiska pärlor (kat. nr. 2853522001, 2853522005, 2853522050).
Angivande av animaliskt ursprung
CaptureSelect produkter innehåller affinitetsligander baserade på rekombinanta enkeldomänantikroppsfragment (VHH) skapade av en patentskyddad teknologi. VHH-affinitetsliganden är en∼ 12 –15 kDa-fragment innefattande de tre komplementaritetsbestämmande regionerna (CDR) som bildar den antigenbindande domänen. Liganden produceras effektivt i jäst Saccharomyces cerevisiae genom en produktionsprocess fri från alla animaliska komponenter (Animal Origin-Free).
Huvudegenskaper
- Pärlmatris: icke-porösa monodispersa superparamagnetiska pärlor
- Pärlstorlek: 4,5μ m
- Ligand:CaptureSelect AAV9 affinitetsligand
- Bindningskapacitet:> 5 x 10 11 virala partiklar/mg pärlor
- Elueringsbetingelser: 50 mM citronsyra, pH 2,5 3,–0
- Formuleringsbuffert: trisbuffrad saltlösning, 0,05 % Tween 20, 0,05 % natriumazid
Specifikationer
Specifikationer
| Bindande kapacitet | >0,5 x 10 11 vp/mg pärlor |
| Kapacitet (metrisk) | 50 pmol RNA per reaktion |
| Koncentration | 30 mg pärlor/ml slurry, 1 mg innehåller cirka 1,3 x 10 7 pärlor |
| Formulering | 4 till 6 % (v/v) slurry |
| Matris | Icke-porösa monodispersa superparamagnetiska pärlor |
| Partikelstorlek | 4.5μ m |
| Produktlinje | CaptureSelect |
| Kvantitet | 1 mL |
| För användning med (applikation) | Magnetisk isolering av AAV9-kapsider |
| Mål | AAV9 (Adeno-associerad serotyp 9) |
| Visa mer |
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.