Läs mer
Thermo Scientific™ Dynabeads™ CaptureSelect™ AAVX magnetiska pärlor
Produktkod. 30276387 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
50 pmol RNA per reaktion
5 mL
50 mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
30276387 50 pmol RNA per reaktion
30276684 5 mL
30276198 50 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30276387 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 2853522001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5315.00 SEK
    5250.00 SEK / 1ml
    Save 65.00 SEK
    1% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Thermo Scientific™ Dynabeads™ CaptureSelect™ AAVX Magnetic Beads är magnetiska affinitetspartiklar med hög kapacitet och hög genomströmning för rening av ett brett spektrum av naturligt förekommande och syntetiska adenoassocierade virus (AAV) serotyper som används för genterapiapplikationer.
Dynabeads CaptureSelect AAVX Magnetic Beads är magnetiska affinitetspartiklar med hög kapacitet och hög genomströmning för rening av ett brett spektrum av naturligt förekommande och syntetiska adenoassocierade virus (AAV) serotyper som används för genterapiapplikationer. Anti-AAVX-affinitetsliganden visar god bindningsreaktivitet mot ett stort antal AAV-serotyper, inklusive AAV1 till AAV8, AAVrh10 och syntetiska serotyper. De magnetiska pärlorna möjliggör rening med manuella och robotiska magnetiska separatorer av AAV-serotyper direkt från råmaterial i ett enda steg med hög renhet och avkastning.
Funktioner hos DynaBeads CaptureSelect AAVX magnetiska pärlor inkluderar:
  • En-magnetisk-stegs AAV-rening från råmaterial med hög renhet och utbyte
  • Kompatibel med manuella och automatiserade arbetsflöden
  • Hög specificitet och kapacitet
  • Enkel uppskalning till högre volymer
  • Icke-animaliskt härledd
Angivande av animaliskt ursprung
CaptureSelect produkter innehåller affinitetsligander baserade på rekombinanta enkeldomänantikroppsfragment (VHH) skapade av en patentskyddad teknologi. VHH-affinitetsliganden är en∼ 12 15 –kDa-fragment innefattande de tre komplementaritetsbestämmande regionerna (CDR) som bildar den antigenbindande domänen, som effektivt produceras i jäst Saccharomyces cerevisiae genom en produktionsprocess fri från alla animaliska komponenter (Animal Origin-Free).
Huvudegenskaper
  • Pärlmatris: superparamagnetisk
  • Pärlstorlek: 4,5μ m
  • Ligand:CaptureSelect AAVX affinitetsligand
  • Bindningskapacitet:∼ 1 x 10 12 virala partiklar/mg pärlor
  • Elueringsbetingelser: 50 mM citronsyra pH 2,5-3,0
  • Formuleringsbuffert: trisbuffrad saltlösning, 0,05 % Tween 20, 0,05 % natriumazid
Specifikationer
Bindande kapacitet ∼1 x 1012 virala partiklar/mg pärlor
Kapacitet (metrisk) 50 pmol RNA per reaktion
Koncentration 30 mg pärlor/ml slurry, 1 mg innehåller cirka 1,3 x 10 7 pärlor
Formulering Tris-buffrad koksaltlösning med 0,05 % Tween-20 och 0,05 % natriumazid
Matris Icke-porösa monodispersa superparamagnetiska pärlor
Innehåll och lagring Förvara vid 2 –8 °C.
Partikelstorlek 4.5μ m
Form Hartsuppslamning
Produktlinje CaptureSelect
Kvantitet 1 mL
För användning med (applikation) Magnetisk isolering av AAV-kapsider
Mål Flera AAV-serotyper
Ligandtyp AAVX affinitetsligand