Läs mer
Thermo Scientific™ Dynabeads™ CaptureSelect™ AAVX magnetiska pärlor
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Dynabeads CaptureSelect AAVX Magnetic Beads är magnetiska affinitetspartiklar med hög kapacitet och hög genomströmning för rening av ett brett spektrum av naturligt förekommande och syntetiska adenoassocierade virus (AAV) serotyper som används för genterapiapplikationer. Anti-AAVX-affinitetsliganden visar god bindningsreaktivitet mot ett stort antal AAV-serotyper, inklusive AAV1 till AAV8, AAVrh10 och syntetiska serotyper. De magnetiska pärlorna möjliggör rening med manuella och robotiska magnetiska separatorer av AAV-serotyper direkt från råmaterial i ett enda steg med hög renhet och avkastning.
Funktioner hos DynaBeads CaptureSelect AAVX magnetiska pärlor inkluderar:
- En-magnetisk-stegs AAV-rening från råmaterial med hög renhet och utbyte
- Kompatibel med manuella och automatiserade arbetsflöden
- Hög specificitet och kapacitet
- Enkel uppskalning till högre volymer
- Icke-animaliskt härledd
Angivande av animaliskt ursprung
CaptureSelect produkter innehåller affinitetsligander baserade på rekombinanta enkeldomänantikroppsfragment (VHH) skapade av en patentskyddad teknologi. VHH-affinitetsliganden är en∼ 12 15 –kDa-fragment innefattande de tre komplementaritetsbestämmande regionerna (CDR) som bildar den antigenbindande domänen, som effektivt produceras i jäst Saccharomyces cerevisiae genom en produktionsprocess fri från alla animaliska komponenter (Animal Origin-Free).
Huvudegenskaper
- Pärlmatris: superparamagnetisk
- Pärlstorlek: 4,5μ m
- Ligand:CaptureSelect AAVX affinitetsligand
- Bindningskapacitet:∼ 1 x 10 12 virala partiklar/mg pärlor
- Elueringsbetingelser: 50 mM citronsyra pH 2,5-3,0
- Formuleringsbuffert: trisbuffrad saltlösning, 0,05 % Tween 20, 0,05 % natriumazid
Specifikationer
Specifikationer
| Koncentration | 30 mg pärlor/ml slurry, 1 mg innehåller cirka 1,3 x 10 7 pärlor |
| Formulering | 4 till 6 % (v/v) slurry i Tris buffrad saltlösning med 0,05 % Tween 20 och 0,05 % natriumazid |
| Matris | Icke-porösa monodispersa superparamagnetiska pärlor |
| Innehåll och lagring | Förvara vid 2 °C till 8 °C. |
| Frakt skick | Våt is |
| Partikelstorlek | 4.5μ m |
| Form | Hartsuppslamning |
| Produktlinje | CaptureSelect |
| Kvantitet | 5 mL |
| För användning med (applikation) | Magnetisk isolering av AAV-kapsider |
| Visa mer |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.