Läs mer
Invitrogen™ Dynabeads™ Karboxylsyra för RNA-rening
Produktkod. 17857378
Change view
Kvantitet:
2 ml
10 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17857378 2 ml
17877378 10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17857378 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 65020D
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3000.00 SEK
    2580.00 SEK / 2ml
    Save 420.00 SEK
    14% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
Dynabeads Karboxylsyra för RNA-rening är monostora (1μ m), monodispergerade, paramagnetiska pärlor kännetecknade av hög hastighet till magnet och hög pelletstabilitet.
Dynabeads Karboxylsyra för RNA-rening är monostora (1μ m), monodispergerade, paramagnetiska pärlor kännetecknade av hög hastighet till magnet och hög pelletstabilitet. De är avsedda att användas med Dynabeads RNA-bindningsbuffert, för enkel, skalbar och automationsfärdig rening av rå-RNA producerat genom in vitro-transkription (IVT ). Kombinationen är särskilt lämplig där flexibilitet och hög renhet krävs, såsom under upptäcktsfasen av mRNA-vaccinutveckling och efter den fasta fasen IVT reaktion med Dynabeads Streptavidin för in vitro-transkription.
Funktioner av Dynabeads Karboxylsyra för RNA-rening inkluderar:
  • Återanvänd effektivitet —minst sex gånger för att minska kostnaden och tiden i ett enkelt arbetsflöde
  • Skalbarhet —växla mellan manuella och automatiserade arbetsflöden för att matcha din önskade skala (mikrogram till gram mRNA) och genomströmning
  • Kvalitet —säkerställer säker och flexibel försörjning av magnetiska pärlor för att navigera från RNA-baserad läkemedelsupptäckt till kommersiell tillverkning utan extra tid eller kostnader för att byta teknik eller råmaterial
Rå-RNA från en IVT reaktionssteget blandas med pärlorna och bufferten tillsätts. RNA:t binder till pärlytan och de återstående komponenterna i reaktionsblandningen avlägsnas genom att applicera en magnet och kassera supernatanten.
Kulkoncentrationen är 10 mg/ml. De förvaras i renat vatten och kan återvinnas minst sex gånger. Skript är tillgängliga för KingFishers automatiserade reningsarbetsflöden.
Pärlorna erbjuds här som en fristående produkt. De ingår också i kiten nedan:
  • Dynabeads RNA-reningskit (kat.nr. 65030D)
  • Dynabeads In vitro-transkriptions- och RNA-reningskit (kat.nr. 65034D)
För att lära dig mer om andra produkter och tillgänglig supportdokumentation för GMP-kompatibel tillverkning av mRNA-vacciner och terapier besök: thermofisher.com/dynabeadsmrna
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 10 mg/mL
Färg Brun
Innehåll och lagring Dynabeads magnetiska pärlor levereras i renat vatten. Förvara vid 2 °C till 8 °C.
Diameter (metrisk) 1μ m
Isoleringsteknik Magnetisk pärla
Kompatibilitet med hög genomströmning Ja
För användning med (utrustning) KingFisher™ Provreningssystem, DynaMag™-magneter
För användning med (applikation) Syntetiskt RNA
Produktlinje Dynabeads
Produkttyp Karboxylsyra magnetisk pärla
Kvantitet 2 ml
Frakt skick Omgivningstemperatur
Volym (metrisk) 2 mL
Certifikat och efterlevnad ISO9001 och ISO13485
Material Magnetisk polystyren
Enhetlighet Monoformat 1μ m (CV < 5 %)